Learn More
Glicina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073045
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
C2H5NO2, número CAS-56-40-6, glicolixir, padil, aciport, glicina hampshire, ácido aminoetanoico, glicina, glicocoll, glicosteno, glicoamina, ácido aminoacético, 1 kg, CHEBI:15428, blanco, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, ácido 2-aminoacético, 182 °C, 8131, 75.067, jarra de polvo de plástico, de 5,9 a 6,4
C2H5NO2, número CAS-56-40-6, glicolixir, padil, aciport, glicina hampshire, ácido aminoetanoico, glicina, glicocoll, glicosteno, glicoamina, ácido aminoacético, 1 kg, CHEBI:15428, Blanco, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, ácido 2-aminoacético, 182 ºC, 8131, 75.067, jarra de polvo de plástico, 5.9 a 6.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 182°C
pH 5.9 to 6.4
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07g/mol
Cantidad 100 g
Forma física Sólido en polvo