Learn More
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082820
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
56-40-6
C2H5NO2
75.067
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
C(C(=O)O)N
56-40-6
C2H5NO2
75.067
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
C(C(=O)O)N
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Densidad 1.595
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.595
Forma física Polvo