Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, 99,5+ %
Catalog Number p-7050303
25.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
It is employed to protect the kidneys from the harmful side effects of certain drugs used after organ transplantation as well as the liver from the harmful effects of alcohol. The solution of glycine plays an important role for deposition of alloys and metals. It is likewise useful for patients with acute alcohol hallucinosis. It is applied for treating schizophrenia, stroke, benign prostatic hyperplasia (BPH), and some rare inherited metabolic disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Beilstein 635782
Índice Merck 14,4491
Información de solubilidad Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 1.1607
Cantidad 250 g
Forma física Polvo