Learn More
Glycine, 98%, extra pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 120070250
Detalles adicionales : CAS : 56-40-6 Peso : 25.00000kg
Cantidad. 25kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407873
  • 1019.90€ / 25 Kg
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
56-40-6
75.067
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
750
2-aminoacetic acid
C2H5NO2
MFCD00008131
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CHEBI:15428
C(C(=O)O)N
Especificaciones
Glycine
3ppm max.
20ppm max.
H2NCH2CO2H
MFCD00008131
01,412
15, 4526
Plastic bucket
C(C(=O)O)N
75.067
CHEBI:15428
75.07
≥97.5% (Total base)
1.5950g/mL
5.5 to 6.5 (5% aq. soln.)
56-40-6
98%
C2H5NO2
Authentic
04, 333
0.2% max. (105°C, 2 hrs)
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetic acid
750
0.1% max.
Liquid
Extra Pure
Colorless to Yellow
25kg
Videos
SDS Documentos