Learn More
2-Metilfeniléter de glicidilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045284
19.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2210-79-9
C10H12O2
164.204
MFCD00037847
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
16640
2-[(2-metilfenoxi)metil]oxirano
CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2210-79-9
C10H12O2
164.204
MFCD00037847
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
16640
2-[(2-metilfenoxi)metil]oxirano
CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycidyl 2-methylphenyl ether
Densidad 1.079
Punto de ebullición 119°C to 120°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 4585
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico