Learn More
Éter 2,2,3,3-tetrafluoropropílico glicidílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7035781
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
19932-26-4
C6H8F4O2
188.122
MFCD00054682
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
89247
2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoximetil)oxirano
C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
19932-26-4
C6H8F4O2
188.122
MFCD00054682
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
89247
2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoximetil)oxirano
C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éter 2,2,3,3-tetrafluoropropílico glicidílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Densidad 1.327
Punto de ebullición 50°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.366
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.12
Porcentaje de pureza 97%