Learn More
Monooleato de glicerilo, 36,9 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404594 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
Código de producto. 17821421
Marca: MP Biomedicals 0210488850
CAS 111-03-5
Fórmula molecular C21H40O4
Peso molecular (g/mol) 356.547
Clave InChI RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyceryl monooleate
Intervalo de porcentaje de ensayo 37%
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.5
Forma física Liquid