Learn More
Glycerol Solution, puriss p.a., 86 to 89% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 49782-5L
Detalles adicionales : CAS : 56-81-5 Peso : 6.13500kg
Envase Poly bottle
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615700
  • 331.49€ / 5 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-05-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1.252g/mL at 25°C
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
NONH for all modes of transport
92.09g/mol (anhydrous basis)
56-81-5
290°C
1.454
160°C (320°F)
MFCD00004722
86 to 89% (T)
Glycerol solution
635685
20°C
Especificaciones
Glycerol solution
56-81-5
1.252g/mL at 25°C
92.09g/mol (anhydrous basis)
NONH for all modes of transport
Poly bottle
290°C
160°C (320°F)
1L
86 to 89% (T)
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
MFCD00004722
635685
1.454
20°C