Learn More
Alfa Aesar™ Glycerol monostearate, purified
Marca:  Alfa Aesar™ 043883.A7
Detalles adicionales : CAS : 31566-31-1 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314918
  • 339.00€ / 5 Kg
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
31566-31-1
358.563
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
24699
2,3-dihydroxypropyl octadecanoate
C21H42O4
MFCD00036186
glyceryl monostearate, monostearin, glyceryl stearate, 1-stearoyl-rac-glycerol, tegin, 1-monostearin, 1-glyceryl stearate, glycerol monostearate, 1-monostearoylglycerol, octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
CHEBI:75555
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Especificación
Glycerol monostearate
Purified
C21H42O4
14,4489
Soluble in hot organic solvents
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
358.563
CHEBI:75555
Powder
5kg
31566-31-1
MFCD00036186
glyceryl monostearate, monostearin, glyceryl stearate, 1-stearoyl-rac-glycerol, tegin, 1-monostearin, 1-glyceryl stearate, glycerol monostearate, 1-monostearoylglycerol, octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroxypropyl octadecanoate
24699
358.56