Learn More
Colorante de carga en gel de glicerol, 5X (contiene 30 % glicerol/biol. molecular), Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP645-5
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.05500kg
Descripción
Este tinte se añade a las muestras de ADN y ARN antes de la electroforesis en geles de agarosa.Especificaciones
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X | |
56-81-5,7732-18-5 | |
Incolora | |
5 mL | |
Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |
Contains 30% Glycerol | |
0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU | |
Frasco de polietileno | |
Biología molecular | |
Líquido |