Learn More
Glycerol, Anhydrous, Ultrapure Bioreagent, J.T.Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
Marca:  JT Baker 4043-00
Detalles adicionales : CAS : 56-81-5 Peso : 0.73000kg
Cantidad. 500mL
Envase HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548224
  • 66.49€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    For enzyme stabilization, freezing and electrophoresis buffers
Especificaciones
56-81-5
92.094
753
C3H8O3
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17754
Especificaciones
Glycerol
Anhydrous
Ultrapure Bioreagent
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
92.1
1L = 1.26kg
500mL
56-81-5
C3H8O3
C(C(CO)O)O
92.094
CHEBI:17754
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
199.00°C
Videos