Learn More
Glycerol, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 2136-03
Detalles adicionales : CAS : 56-81-5 Peso : 6.50000kg
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557974
  • 804.75€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
56-81-5
92.094
753
C3H8O3
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17754
Especificaciones
Glycerol
Anhydrous
Baker Analyzed™ ACS Reagent
1.257g/mL at 25°C (typical)
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
92.1
1L = 1.26kg
4L
56-81-5
Meets ACS reagent chemical requirements
C3H8O3
C(C(CO)O)O
92.094
CHEBI:17754
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
199.00°C
Videos