Learn More
Glycerol, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383266
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota Anhydrous
Densidad 1.257g/mL at 25°C (typical)
Temperatura de inflamación 199.00°C
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 4 L
Gravedad específica 1L = 1.26kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.1
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™