Learn More
Glicerol, ≥ 99 %, reactivo para cultivo celular, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Especificaciones
CAS | 56-81-5 |
Fórmula molecular | C3H8O3 |
Número MDL | MFCD00004722 |
Cantidad | 100 mL |
Sinónimo | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
Clave InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OCC(O)CO |
Nombre IUPAC | propano-1,2,3-triol |
Peso molecular (g/mol) | 92.09 |
PubChem CID | 753 |