Learn More
Glycerin, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 2140-03
Detalles adicionales : CAS : 56-81-5 Peso : 6.92000kg
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15577974
  • 650.08€ / 4 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
56-81-5
92.094
753
C3H8O3
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17754
Especificaciones
Glycerin
56-81-5
C3H8O3
C(C(CO)O)O
92.094
CHEBI:17754
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
199.00°C
4L
Multi-Compendial/USP
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
92.1
1L = 1.26kg
Videos