Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gly-Phe beta-naphthylamide
Product Code. 15446539
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Quantity Unit Size
15446539 100 mg 100mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15446539 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J64718.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.57€
    75.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 16.92€
    18% Descuento
 Restricted Item
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
347.41 g/mol
Gly-Phe beta-naphthylamide is used to accumulate inside lysosomes leading to their destruction. Studies report that Gly-Phe-β-naphthylamide significantly inhibits the activation of caspase-8, and has also been used to study recombinant cathepsin C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Purification Method HPLC
Common Name Glycylphenylalanine 2-naphthylamide
Content And Storage -30°C to -10°C
Format Crystalline
For Use With (Application) Substrate for cathepsin C
Molecular Weight (g/mol) 347.41
Product Type Gly-Phe beta-naphthylamide
Quantity 100 mg
Regulatory Status RUO
Sequence (S)-2-(2-Aminoacetamido)-N-(naphthalen-2-yl)-3-phenylpropanamide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.