Learn More
Glutatión reducido, Fisher BioReagents
Catalog Number p-26109
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Envase:
Amber Glass
Vidrio ámbar
70-18-8
C10H17N3O6S
307.321
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
124886
CHEBI:16856
ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
70-18-8
C10H17N3O6S
307.321
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
124886
CHEBI:16856
ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
El glutatión es un útil tripéptido implicado en muchos aspectos del metabolismo, incluyendo el transporte de aminoácidos de γ-glutamilo y la división reductiva de enlaces de disulfuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glutathione Reduced
Punto de fusión 182°C
Color Blanco
pH 3
Residuos de ignición 0.01% max.
Pérdida por secado Report %
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4511
Rotación específica -21 to -11° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/Sólido
Afficher plus Afficher moins