Learn More
Glutaric anhydride, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 119970025
Detalles adicionales : CAS : 108-55-4 Peso : 2.55000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404215
  • 611.90€ / 2.50 Kg
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
108-55-4
114.1
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
7940
C1CC(=O)OC(=O)C1
C5H6O3
MFCD00006679
glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
oxane-2,6-dione
Especificaciones
Glutaric anhydride
Authentic
290.0°C
46.0°C to 57.0°C
97%
94% min. (GC)
MFCD00006679
glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
oxane-2,6-dione
7940
Crystalline Powder or Crystals
173°C
Plastic bottle
White
2.5kg
108-55-4
C5H6O3
17, V,11, 9
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
C1CC(=O)OC(=O)C1
114.1
114.1
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Glutaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
SDS Documentos