Learn More
Ácido glucónico, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-21338
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
526-95-4, 7732-18-5
C6H12O7
196.155
MFCD00004240
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
10690
CHEBI:33198
ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico
C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
526-95-4, 7732-18-5
C6H12O7
196.155
MFCD00004240
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
10690
CHEBI:33198
ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico
C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gluconic acid
Color Blanco a amarillo
Beilstein 03, 542
Índice Merck 15, 4492
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.16
Porcentaje de pureza 49 to 55% (Titrimetry other)
Densidad 1.23g/mL
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino o cristales
Gravedad específica 1,22 a 1,25 (20 °C)