Learn More
Ácido glucónico, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gluconic acid |
Color | Blanco a amarillo |
Beilstein | 03, 542 |
Índice Merck | 15, 4492 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.16 |
Porcentaje de pureza | 49 to 55% (Titrimetry other) |
Densidad | 1.23g/mL |
Cantidad | 1 l |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Polvo cristalino o cristales |
Show More |