Learn More
Alfa Aesar™ Glucagon-Like Peptide-1, Human
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66108.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447349
  • 437.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
11-01-2021
Especificaciones
4169.60
Human
Solid
RUO
GLP-1
Solid
HPLC
1mg
Preproglucagon (72-108)
-30° to -10°C
Glucagon-Like Peptide-1, human
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only