missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glu-Glu Epitope Tag Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498394 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600353C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Glu-Glu Epitope Tag Polyclonal antibody specifically detects Glu-Glu Epitope Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glu-Glu Epitope Tag
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EYMPME epitope tag, EYMPME tag, Glu-Glu epitope tag
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Goats were immunized with a synthetic peptide representing amino acid residues 314 - 319 (EYMPME) of middle T antigen of mouse polymavirus conjugated to KLH.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Molécula diana Epitope Tag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.