Learn More
GeneBLAzer™ Células GLP1R-CRE-bla CHO-K1
Las células GLP1R-CRE-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano similar al glucagón tipo 1 (GLP1R).
Marca: GeneBLAzer™ K1783
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: GLP1R
- Número de referencia: NM_002062.2
- Estado de la población: Grupo de células estables
- Las células GLP1R-CRE-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano similar al glucagón 1 (GLP1R) integrado de forma estable en la línea celular CRE-bla CHO-K1 CellSensor™. Las células CRE-bla CHO-K1 CellSensor™ (n.º de cat. K1129) contienen un gen marcador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta del CRE.
- Las células GLP1R-CRE-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ están funcionalmente validadas para las concentraciones Z' y EC50 de ligandos establecidos. Además, las células GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
GPCR | |
8 x 106 células |
Fluorescente | |
Células GLP1R-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GLP1R-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |