Learn More
Brady™ GlobalMark™ Four Color Labeling Ribbon With Panel
This super-tough smear-proof GlobalMark™ Four Color Labeling Ribbon With Panel assures your printed text lasts for years outdoors and in an industrial environment.
453.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de cuatro colores |
---|---|
Color | Rojo |
Para utilizar con (equipo) | Impresora GlobalMark™ |
Longitud (imperial) | 65.6 yd. |
Anchura (imperial) | 4.13 in. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11539313
|
Brady™
076791 |
Cinta negra/roja/azul/amarilla de 105 mm |
453.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11529313
|
Brady™
076790 |
Cinta negra/roja/azul/amarilla de 105 mm |
453.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de etiquetado de cuatro colores | |
Impresora GlobalMark™ | |
4.13 in. | |
105 mm | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |
Rojo | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
1 rollo |