Learn More
[Gln4] Neurotensin, Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar J66142.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447389
  • 58.70€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1671.96
1mg
Pyr-Leu-Tyr-Gln-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu
-30° to -10°C
[Gln4] Neurotensin
HPLC
Solid
RUO
Large Neuromedin N
Videos
SDS
For Research Use Only