Learn More
Thermo Scientific™ [Gln11] Amyloid beta (1-16)
For cellular and molecular biology applications
346.00€ - 479.00€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 1954.02
Tipo de producto [Gln11] Amyloid beta (1-16)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15428399
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66868.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15438399
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66868.MA
10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
Solid
[Gln11] Amyloid beta (1-16)
H-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Gln-Val-His-His-Gln-Lys-OH
-30°C to -10°C
1954.02
RUO - research use only
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only