Learn More
Thermo Scientific™ Crisol cónico de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
179.12€ - 1025.00€
Especificaciones
Descripción | Cónico |
---|---|
Material | Carbono vítreo |
Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de cristales |
Product Type Specs | Crisol de carbón vítreo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15493745
|
Thermo Scientific™
040955.KT |
37 mL | Top: 51mm | 30mm | Tapered |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15403755
|
Thermo Scientific™
040956.KT |
105mL | Parte superior: 59mm | 59mm | Cónico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15413755
|
Thermo Scientific™
040957.KT |
190mL | Parte superior: 45mm | 168mm | Cónico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15423755
|
Thermo Scientific™
040958.KT |
277mL | Parte superior: 73mm | 85mm | Cónico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15473745
|
Thermo Scientific™
040953.KT |
17 mL | Top: 31mm | 43mm | Tapered |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15483745
|
Thermo Scientific™
040954.KT |
18mL | Parte superior: 24mm | 87mm | Cónico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15433755
|
Thermo Scientific™
040959.KT |
370mL | Parte superior: 69mm | 133mm | Cónico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.Glassy carbon offers:
- Resistance to all wet decomposition agents
- No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
- No contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Resistive to abrasive wear
- Good electrical conductivity
Especificaciones
Cónico | |
Carbono vítreo | |
Para el crecimiento de cristales | |
Crisol de carbón vítreo |