Learn More
Varilla de carbono vítreo, 7 mm (0,28 in) de diámetro, tipo 1, Thermo Scientific Chemicals
Se emplea como material de electrodo en electroquímica. También se usa como crisol de alta temperatura y como componente de algunos dispositivos protésicos. Se utiliza como membrana selectiva de iones conductora de la electricidad.
293.00€ - 796.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11384337
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
038012.DJ
50 mm
293.00€
50 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11394337
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
038012.DM
100 mm
476.00€
100 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
15451477
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
038012.DR
200 mm
796.00€
200 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Glassy carbon rod is used as an electrode material in electrochemistry. It is also used as high temperature crucibles. Used as a component of some prosthetic devices. Used as electrical conductor ion-selective membrane.