Learn More
Varilla de carbono vítreo, 3 mm (0,1 in) de diámetro, tipo 1, Thermo Scientific Chemicals
Se emplea como material de electrodo en electroquímica. También se emplea como material de electrodo para la fabricación de sensores. Sirve como material ideal en la tecnología de vacío. También se usa en técnicas de fundición y metalurgia, y en aleaciones duras y crisoles de alta temperatura.
225.00€ - 671.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11320018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042822.DJ |
50 mm |
225.00€
50 mm |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11310018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042822.DM |
100 mm |
395.00€
100 mm |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15421837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042822.DR |
200 mm |
671.00€
200 mm |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Glassy carbon rod is used as an electrode material in electrochemistry. It is also employed as an electrode material for the fabrication of sensors. It serves as an ideal material for the vacuum technology. It is also used in casting, smelting of metal, hard alloys and high temperature crucibles.