Learn More
Smeg™ Lavadora GW4060C de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Se utiliza para la desinfección térmica antibacteriana. La lavadora GW4060C de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg con sistema de secado y condensador de vapor tiene un sistema electrónico de bloqueo de puertas para la seguridad del usuario.
Marca: Smeg™ GW4060C
Descripción
- Lavado hasta 95 °C
- Control electrónico programable por microprocesador
- Puerto serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
- Sistema de secado de aire caliente forzado con filtro de aire con un 98 % de DOP
- Condensador de vapor Ecoslim de alta eficacia con inyección de agua fría
- Bomba peristáltica para detergente líquido, neutralizador de ácido líquido
- Es posible instalar una bomba peristáltica adicional.
- La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
- Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- No contiene carros
- Programas: 9 predeterminados, 6 libres
- Dimensiones externas: L x F x Al: 600 x 600 x 850 mm
- Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 525 x 490 x 570 mm
Especificaciones
Lavadora de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor | |
3/N/PE 7 kW máx. | |
50 Hz |
GW4060C | |
400 V |