Learn More
BUCHI Conducto de vapor de vidrio con Combi-Clip
Tubos de conducto de vapor de repuesto para evaporadores giratorios Buchi™.
Marca: BUCHI 032339
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Número de junta ST 29/32
Especificaciones
Vidrio | |
Ducto de vapor con Combi-Clip | |
SJ29/32 | |
1 unidad |