Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo 3.3 de vidrio borosilicatado
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble Chase™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A616016001221
Detalles adicionales : Peso : 1.69200kg
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
- Disponibles con o sin bordes
- Fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tubo de ensayo reutilizable | |
DIN 12395 | |
Grosor: Entre 1,1 y 1,2mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |
16 mm | |
Fondo redondo, Collar con bridas | |
160 mm | |
100/paquete | |
Esterilizable en autoclave |