Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón de vidrio, con esmerilado normalizado, octagonal
Tapón de vidrio DURAN™ transparente con esmerilado.
Marca:  DWK Life Sciences 216241603
Detalles adicionales : Peso : 0.51500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010141
  • 54.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de vidrio DURAN™ semihuecos o sólidos se pueden utilizar para cerrar elementos de vidrio como matraces, embudos de separación o frascos para reactivos con cuellos de junta esmerilada. La junta de vidrio estándar con junta cónica esmerilada forma un sello hermético y a prueba de fugas. Use grasa para aplicaciones de calefacción o de vacío. Con cabezal de forma octogonal. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
  • Todos los componentes son de vidrio DURAN™ y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
  • Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
  • Cabezal de forma octogonal
Especificaciones
Especificaciones
Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de sólidos higroscópicos, gránulos y polvos; almacenamiento de API farmacéuticas; sellado de instrumental de vidrio de laboratorio como matraces, frascos para reactivos y cilindros de mezcla
Boro 3.3
No
1 unidad
ST 85/55