Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio de sodio heparinizado Minicap™
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 9000250
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797673
  • 132.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conformidad certificada
  • Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
  • Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
0,5%
DURAN™
30 ± 0,5 mm
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
50 μl
Pipeta capilar Minicap