Learn More
Fisherbrand™ Vial Shell de vidrio
Recomendado para HPLC.
Marca:  Fisherbrand™
9.94 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11501374
  • 11.40€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recomendado para HPLC
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio
HPLC
CleanPack
1 ml
40 mm
1ª clase hidrolítica
8,2 mm
1,4 ml
Vial Shell
<80 μl
Fondo plano
100