Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Frascos de vidrio prelimpiados
Catalog Number 11795139
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 ml
Pre-Cleaned Square Wide-Mouth Bottles save valuable time—odor-free and tasteless finish will not affect stored products. They come with green thermoset, PTFE-lined caps.
  • Pre-cleaned by vacuum and ionization.
    • The vacuum and ionization process removes contaminants such as dirt, dust, carton lint, oil, aerosols, and fine glass particles from these bottles.
  • Individually sealed for long term storage with no contamination.
  • Ideal for chemical and resin sampling.
  • Bottles come with PTFE lined caps.
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Thermoset
Tamaño del tapón 43 mm
Tipo de tapón Tapón revestido de PTFE
Diámetro (métrico) 51 mm
Altura (imperial) 5.4 in.
Altura (métrico) 137 mm
Tipo de producto Frasco prelimpiado
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8.5 oz.
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color Clear
Diámetro (imperial) 2 in.
Material Vidrio
N.º por caja Paquete de 24
Color del tapón Green
Closure Included Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Wide
Forma Square