Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo para polvo, con rama corta y ancha
Un embudo para polvo permite trasvasar sólidos y polvos de forma limpia.
Marca: DWK Life Sciences 213545505
33.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24600kg
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
- Con vástago ancho y corto
- El diámetro grande del vástago lo hace adecuado para la transferencia de sólidos
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
160 mm | |
Sí | |
1 unidad |
Boro 3,3 | |
Transferencia de sustancias en polvo y material granulado; se evita el derrame de sustancias; transferencia |