Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Nano-Adamant
Marca:  Macherey-Nagel™ 821150
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040392
  • 381.00€ / paquete de 50
Envío estimado: 24-08-2021
Especificaciones
50/Paq.
10 x 20 cm
De 2 a 10 µm
~ 500 m2/g
Placa de vidrio
60 Å
0,75 ml/g
0,20 mm