Learn More
Fisherbrand™ Pipetas con perilla, marca Uno, clase AS, certificado, ISO 648, DIN 12691
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Pipeta con la máxima precisión. Las pipetas de clase AS de una marca Fisherbrand están fabricadas con vidrio sodocálcico. Codificado por colores con marcas azules.
- Marque una pipeta para medir con precisión
- Las pipetas de tipo I tienen la marca de cero en la parte superior
- Vidrio sodocálcico
- El certificado de conformidad por lotes se puede descargar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipeta |