Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Columna Vigreux, con 2 esmerilados normalizados, completa, con camisa de vidrio
Las columnas Vigreux se emplean en destilaciones fraccionadas.
Marca: DWK Life Sciences 242408709
95.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.49200kg
Descripción
Las columnas Vigreux se utilizan en la destilación fraccionada para mejorar la separación de sustancias. Las hendiduras ligeramente anguladas hacia abajo aumentan considerablemente la superficie de contacto entre la fase gaseosa y el vidrio, es decir, la superficie de refrigeración.
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Con camisa de vidrio deslizante
Especificaciones
Destilación fraccionada; refrigeradores de laboratorio, condensación de gases y vapores | |
Boro 3.3 | |
NS 24/29 |
650 mm | |
1 unidad | |
Sí |