Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, grado MGB
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1102-300300
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922730
  • 885.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ligante
  • Adecuados para los siguientes campos:
    • Filtración de líquidos
    • Prefiltración
    • Aclarado de soluciones de reactivos y tampón
    • Preparación de muestras analíticas.
    • Análisis de partículas
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
140 g/m2
Lámina
1 μm
210 ml/min
Hidrófilo
1 μm
Blanco
Microfibra de vidrio sin ligantes
No estéril
MGB
100/paq.
300 x 300 mm