Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, grado MG 227/1/160
Generalmente se utiliza para la monitorización de aire y gas, pero son adecuados como prefiltro.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-201124-380380
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15932820
  • 850.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Producido con ligantes sintéticos para hacerlos más resistentes
  • Adecuado para la monitorización de aire o prefiltración
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
Lámina
No estéril
hidrófobos
0,27 mm
Microfibra de vidrio con ligante
MG 227/1/60
100/paq.
380 x 380 mm