Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, grado 1336/2
Generalmente se utiliza para la monitorización de aire y gas, pero son adecuados como prefiltro.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-201120-210297
Detalles adicionales : Peso : 0.45600kg
Descripción
- Producido con ligantes sintéticos para hacerlos más resistentes
- Adecuado para la monitorización de aire o prefiltración
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Lámina | |
No estéril | |
hidrófobos | |
0,4 mm |
Microfibra de vidrio con ligante | |
1336/2 | |
100/paq. | |
210 x 297 mm |