Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, discos, grado MG 550-HA
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01147-024
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Sin ligante
- Adecuados para los siguientes campos:
- Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales según 2540D debido a su resistencia a temperaturas de hasta 550 °C
- Filtración de líquidos
- Prefiltración
- Clarificación
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
65 g/m2 | |
Disco | |
1,5 μm | |
400 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,27 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MG 550-HA | |
100/paq. | |
24 mm |