Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio sin aglutinante
Elija entre seis tipos de filtros. Los filtros de fibra de vidrio EMD Millipore sin aglutinantes están fabricados con microfibra de vidrio borosilicatado. Disponibles en varios tamaños de poro y caudales para una gran variedad de aplicaciones de filtración y análisis con filtros de profundidad. Esterilizable en autoclave.
Marca: Merck AP4004700
76.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFF
•Se utiliza para filtrar precipitados extremadamente finos como proteínas, ácidos nucleicos o precipitados de suero
•Recomendado para el método USEPA 1311 para el análisis de TCLP
Tipo AP40
•Recomendado para métodos normalizados 2540D para la determinación de sólidos totales en suspensión
•Recomendado para el método USEPA 1311 para el análisis de TCLP
• Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se enciende a 550 °C (1022 °F) después de la filtración de muestras
•Recomendado para determinar materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales
Especificaciones
44,5 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
0,7 μm | |
6 ml/min/cm2 | |
AP40 | |
Plano | |
550 °C | |
475 µm | |
Hidrófilo | |
4,7 cm |
50 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
Estéril | |
Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales | |
Hidrófilo | |
1022 °F | |
0,018 in | |
Membranas de filtración | |
1,8 in | |
4,7 cm |