Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo secador, acodado, con macho esmerilado normalizado
El tubo secador, llenado con un desecante, protege la mezcla de reacción en un matraz ante la humedad.
Marca:  DWK Life Sciences 242620609
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10614182
  • 26.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El tubo de secado suele ser un tubo de vidrio en ángulo con una junta esmerilada estándar en un extremo El otro extremo está abierto. Para llenar el tubo de secado, se rellena primero con un poco de lana de algodón, a continuación se rellena con agente de secado y finalmente se coloca otro pedazo de lana de algodón para impedir que el agente de secado se salga.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Doblado
  • Con conector esmerilado estándar
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Protección frente a la humedad
NS 14/23