Learn More
Gravis Frascos de vidrio para cuentagotas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
N.º por caja:
127Cada una
156Cada una
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Se entrega montado con tapón de rosca, bulbo de chorro y tubo
Especificaciones
Altura (métrico) | 90 mm |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Material | Vidrio |
N.º por caja | 156Cada una |