Learn More
Duran™ Matraz de cultivo de vidrio
Fabricados con vidrio de borosilicato.
Marca:  Duran™ 215214106
Detalles adicionales : Peso : 2.79000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291759
  • 363.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
12-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Plana
39 mm
Vidrio
Oval neck
140 mm
400 mL
Preparation of cultures in nutrient media
Kolle
Videos