Learn More
BUCHI Juego de tubos de bulbo de vidrio con 3 bolas
Marca:  BUCHI 037107
Código de producto. 10004090
  • 810.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Para B-585 y B-580
Vidrio
3 x 20 ml