Learn More
Duran™ Embudos Büchner de vidrio
Fabricados con vidrio de borosilicato.
Marca:  Duran™ 213415401
Detalles adicionales : Peso : 0.52000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028570
  • 163.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
12-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Good thermal shock and chemical resistance
  • Features a glass support for membrane and paper filters
  • Typical applications include qualitative inorganic analysis and preparative chemistry
Especificaciones
Especificaciones
Norma USP
110 mm
Química de preparativos y análisis inorgánicos cualitativos
280 mm
Buechner Funnel
22 mm
1000 ml
Cristal, Cristal
Videos
Documentación